Beskrivning
- 3M™ Overspray Guard 400+ förlänger respiratorns livslängd genom att minska igensättning av partikelfiltren vid applicering av färgspray
- Håller filtren rena under applicering av färgspray
- Fångar upp större spraypartiklar innan de når och täpper till filtren
- För användning med 3M™ Återanvändbar respirator 4000+-serien
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | 3M™ Underhållsfri återanvändbar mask 4000+-serien |