Läs mer
3M™ Underhåll Sorbent Mini-Boom
Beskrivning
- Placera runt utrustning för att begränsa spill och förhindra att läckor sprids till intilliggande arbetsområden
- För användning på de flesta icke-aggressiva vätskor
- Främjar en renare och säkrare arbetsmiljö
- Mycket lätt att använda och att hämta
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Kapacitet (engelska) | 11,89 gal. |
| Typ | Sorbent minibom |
| Modell | M-M1003 |
| Förpackningsmängd | 4/Pk. |
| Mått (L x B) | 370 x 7.6 cm |
| Längd (metrisk) | 370 cm |
| Bredd (metrisk) | 76 mm |