Läs mer
3M™ Maintenance Sorbent Mini-Booms
Längd (metrisk):
240 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Maintenance Sorbent Mini-Boom |
| Förpackningsmängd | 6/Cs. |
| Längd (metrisk) | 240 cm |
| Vikt (metrisk) | 5.5 kg |