Läs mer
3M™ Underhåll sorberande kuddar, M-N1001
Beskrivning
- Använd i områden där större kapacitet krävs för att fånga upp läckor och droppar
- Främjar en renare och säkrare arbetsmiljö
- För användning på de flesta icke-aggressiva vätskor
- Mycket lätt att använda och att hämta
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 8,45 gal. |
| Typ | Sorbent kudde |
| För användning med (applikation) | Absorbera och innehålla spill |
| Modell | M-N1001 |
| Förpackningsmängd | 16/Pk. |
| Mått (L x B) | 380 x 180 mm |
| Längd (metrisk) | 380 mm |
| Bredd (metrisk) | 180 mm |