Läs mer
3M™ Underhåll sorbentrulle
Produktkod. 17128550
Change view
Bredd (metrisk):
400 mm
960 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
17128550 400 mm
17158600 960 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17128550 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000001950
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En scrim på ena sidan ökar styrkan och hjälper till att eliminera ludd. Finns i bekväma bredder som är perfekta för att fodra lådor, täcka arbetsbänkar eller maskera större ytor från dimma och överspray.
  • Designad för användning i och runt arbetsområdet för att fånga upp läckor och droppar
  • För användning på de flesta icke-aggressiva vätskor
  • Mycket lätt att använda och att hämta
  • Designad för att täcka stora ytor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Kapacitet (engelska) 34,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 131.7 L
Typ Sorbent rulle
För användning med (applikation) Säkerhet på arbetsplatsen
Modell M-B2001
Mått (L x B) 45.7 x 0.40 m
Längd (engelska) 150 ft.
Längd (metrisk) 45.7 m
Bredd (engelska) 15,5 tum
Bredd (metrisk) 400 mm