Läs mer
3M™ Underhåll sorbentrulle
Bredd (metrisk):
400 mm
960 mm
Beskrivning
- Designad för användning i och runt arbetsområdet för att fånga upp läckor och droppar
- För användning på de flesta icke-aggressiva vätskor
- Mycket lätt att använda och att hämta
- Designad för att täcka stora ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Kapacitet (engelska) | 34,8 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 131.7 L |
| Typ | Sorbent rulle |
| För användning med (applikation) | Säkerhet på arbetsplatsen |
| Modell | M-B2001 |
| Mått (L x B) | 45.7 x 0.40 m |
| Längd (engelska) | 150 ft. |
| Längd (metrisk) | 45.7 m |
| Bredd (engelska) | 15,5 tum |
| Visa mer |