Läs mer
Majantol 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Majantol |
| CAS | 103694-68-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Majantol |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C12 H18 O |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | β,β,3-Trimethylbenzenepropanol, 2,2-Dimethyl-3-(3-methylphenyl)propan-1-ol, 2,2-Dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol, 2,2-Dimethyl-3-(3-tolyl)propan-1-ol, 2,2-Dimethyl-3-m-tolylpropan-1-ol; |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-10-5-4-6-11(7-10)8-12(2,3)9-13/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cccc(CC(C)(C)CO)c1 |
| Visa mer |