missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Major Environmental Elements: Na, Ca, K, Mg @ 10,000 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Beskrivning
Major Environmental Elements: Na, Ca, K, Mg @ 10,000 μg/mL in 2% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| CAS | 7440-70-2, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5 |
| Metoder | ICP/ICPMS |
| Analyt- eller komponentnamn | Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | 2% HNO3 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 10000 μg/mL/Magnesium 10000 μg/mL/Potassium 10000 μg/mL/Sodium 10000 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?