Läs mer
Viktiga miljöelement: Na, Ca, K, Mg @ 10 000 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivning
Huvudmiljöelement: Na, Ca, K, Mg @ 10 000 μg/ml i 2 % HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| CAS | 7440-70-2, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5 |
| Metoder | ICP/ICPMS |
| Analyt- eller komponentnamn | Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | 2% HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 10000 μg/mL/Magnesium 10000 μg/mL/Potassium 10000 μg/mL/Sodium 10000 μg/mL |