Läs mer
MAK683, MedChemExpress
Beskrivning
MAK683 is an embryonic ectoderm development (EED) inhibitor extracted from patent US20160176882 A1, compound example 2. MAK683 exhibits IC50s of 59, 89, 26 nM in EED Alphascreen binding, LC-MS and ELISA assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MAK683 |
| CAS | 1951408-58-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H17FN6O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 52 mg/mL (138.15 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=NC=CC=C1C2=CN=C(NCC3=C4CCOC4=CC=C3F)N5C2=NN=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.39 |
| Formel vikt | 376.39 |
| Visa mer |