Läs mer
MedChemExpress Mal-amido-PEG2-C2-amido-Ph-C2-CO-AZD
Produktkod. 16473236
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473236 25 mg
16455586 100 mg
16447527 5 mg
16414788 10 mg
16401057 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16473236 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY113697
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Mal-amido-PEG2-C2-amido-Ph-C2-CO-AZD is a PEG-based PROTAC linker that can be used in the synthesis of PROTACs.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 528.55 g/mol
CAS 1037589-69-7
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Kvantitet 25 mg
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (189.20 mM; Need ultrasonic)