Läs mer
Mal-amido-peg6-NHS, TRC
Produktkod. 30469110
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469110 10 mg
30470006 100 mg
30472245 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30469110 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM11105310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1137109-21-7
Molekylformel C26H39N3O13
Synonym Maleimid-PEG6-succinimidylester∣N-hydroxysuccinimidyl-(polyetylenglykol) 6-Maleimid∣SM(PEG)6
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Molekylvikt (g/mol) 601.6