missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mal-amido-peg6-NHS, TRC

Produktkod. 30472245
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472245 50 mg
30469110 10 mg
30470006 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30472245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM11105350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1137109-21-7
Molekylformel C26H39N3O13
Synonym Maleimide-PEG6-succinimidyl Ester∣N-Hydroxysuccinimidyl-(polyethylene glycol) 6-Maleimide∣SM(PEG)6

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Molekylvikt (g/mol) 601.6
Frakt skick Room Temperature
Kvantitet 50 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.