Läs mer
MAL-PEG2-NHS Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MAL-PEG2-NHS Ester |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O8/c18-11-1-2-12(19)16(11)6-8-24-10-9-23-7-5-15(22)25-17-13(20)3-4-14(17)21/h1-2H,3-10H2 |
| Formel vikt | 354.106 |