Läs mer
Malabaricone B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Malabaricone B |
| CAS | 63335-24-0 |
| Molekylformel | C21 H26 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)-9-(4-hydroxyphenyl)-1-nonanone, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)-9-(4-hydroxyphenyl)nonan-1-one, NSC 287967, NSC 630196 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O4/c22-17-14-12-16(13-15-17)8-5-3-1-2-4-6-9-18(23)21-19(24)10-7-11-20(21)25/h7,10-15,22,24-25H,1-6,8-9H2 |
| LEDER | Oc1ccc(CCCCCCCCC(=O)c2c(O)cccc2O)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(2,6-dihydroxyphenyl)-9-(4-hydroxyphenyl)nonan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.43 |
| Formel vikt | 342.1831 |