Läs mer
Malakitgrönt oxalat, MP Biomedicals
Produktkod. 11472855 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472855 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11472855 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521107910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malachite Green
CAS 2437-29-8
Molekylformel C52H54N4O12
MDL-nummer MFCD00011766,MFCD00151209
InChI-nyckel CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
LEDER OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
IUPAC-namn bis(bis[4-(dimetylamino)fenyl](fenyl)metylium)oxalsyradiväteoxalat
Molekylvikt (g/mol) 927.02
PubChem CID 2724411
Formel vikt 463.5
Kvantitet 10 g