Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Malakitgrönt oxalat
Produktkod. 10423741 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10423741 25 g Glasflaska 25g
10711715 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10423741 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 413490250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2437-29-8 | C52H54N4O12 | 927.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2437-29-8
Molekylformel C52H54N4O12
Molekylvikt (g/mol) 927.02
MDL-nummer MFCD00011766,MFCD00151209
InChI-nyckel CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Synonym Basic Green 4, C.I. 42000
PubChem CID 2724411
IUPAC-namn [4-[[4-(dimetylamino)fenyl]-fenylmetyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimetylazanium;2-hydroxi-2-oxoacetat;oxalsyra
LEDER OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malachite Green oxalate
Namnnotering Pure
Absorptionsförhållande 1.00 to 1.15
Färginnehåll 90% min.
Beilstein 13, 745
Merck Index 15, 5763
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 614 to 620nm (in water)
Formel vikt 927.03
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Ångtryck Vapor Pressure: Negligible
Visuell övergångsintervall from pH 0.0 (yellow) to pH 2.0 (green) from pH 11.6 (blue-green) to pH 14.0 (colorless)
Färg Klart
Kvantitet 25 g
Fysisk form Metalliskt till kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Malachite Green oxalate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.