Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Malakitgrönt oxalat
Beskrivning
Biologisk färgning, färgämnesreagens, syrabasindikator: pH 0,0 gul, 2,0 grön; 11,6 grön, 14 färglös Malakitgrönt oxalat används som färgningslösning för inbäddat botaniskt material och som sporfläck. Det används också för att studera den fotokatalytiska nedbrytningen med TiO 2 /WO 3 . Det används för att bestämma fosfat i serum och som referensmaterial inom analytisk kemi för kvantifieringen. Den används också som en pH-indikator mellan pH 0,2 - 1,8. Det används som färgämne för material som silke, läder och papper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk färgning, färgämnesreagens, syrabasindikator: pH 0,0 gul, 2,0 grön;11,6 grön, 14 färglös Malakitgrönt oxalat används som färgningslösning för inbäddat botaniskt material och som sporfläck. Det används också för att studera den fotokatalytiska nedbrytningen med TiO 2 /WO 3 . Det används för att bestämma fosfat i serum och som referensmaterial inom analytisk kemi för kvantifieringen. Den används också som en pH-indikator mellan pH 0,2 - 1,8. Det används som färgämne för material som silke, läder och papper.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, metanol, etanol och etylenglykolmonometyleter.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, starka baser och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Malachite Green oxalate |
| Smältpunkt | 164°C (decomposition) |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3644550 |
| Merck Index | 14,5699 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,alcohol,methanol,ethanol and ethylene glycol monomethyl ether. |
| Formel vikt | 927.02 |
| Kvantitet | 25 g |
Säkerhet och hantering
- Malachite Green oxalate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Malachite Green oxalate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.