Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Malakitgrönt oxalat
Produktkod. 11493257
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11493257
Brand: Thermo Scientific Chemicals A16186.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2437-29-8 | C52H54N4O12 | 927.02 g/mol
Biologisk färgning, färgämnesreagens, syrabasindikator: pH 0,0 gul, 2,0 grön; 11,6 grön, 14 färglös Malakitgrönt oxalat används som färgningslösning för inbäddat botaniskt material och som sporfläck. Det används också för att studera den fotokatalytiska nedbrytningen med TiO 2 /WO 3 . Det används för att bestämma fosfat i serum och som referensmaterial inom analytisk kemi för kvantifieringen. Den används också som en pH-indikator mellan pH 0,2 - 1,8. Det används som färgämne för material som silke, läder och papper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Biologisk färgning, färgämnesreagens, syrabasindikator: pH 0,0 gul, 2,0 grön;11,6 grön, 14 färglös Malakitgrönt oxalat används som färgningslösning för inbäddat botaniskt material och som sporfläck. Det används också för att studera den fotokatalytiska nedbrytningen med TiO 2 /WO 3 . Det används för att bestämma fosfat i serum och som referensmaterial inom analytisk kemi för kvantifieringen. Den används också som en pH-indikator mellan pH 0,2 - 1,8. Det används som färgämne för material som silke, läder och papper.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, metanol, etanol och etylenglykolmonometyleter.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, starka baser och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2437-29-8
Molekylformel C52H54N4O12
Molekylvikt (g/mol) 927.02
MDL-nummer MFCD00011766,MFCD00151209
InChI-nyckel CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 42000
PubChem CID 2724411
IUPAC-namn [4-[[4-(dimetylamino)fenyl]-fenylmetyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimetylazanium;2-hydroxi-2-oxoacetat;oxalsyra
LEDER OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malachite Green oxalate
Smältpunkt 164°C (decomposition)
UN-nummer UN2811
Beilstein 3644550
Merck Index 14,5699
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,methanol,ethanol and ethylene glycol monomethyl ether.
Formel vikt 927.02
Kvantitet 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Malachite Green oxalate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P391-Samla upp spill.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Malachite Green oxalate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.