Specifikationer
| Smältpunkt | 164°C |
| CAS | 2437-29-8 |
| Molekylformel | C52H54N4O12 |
| MDL-nummer | MFCD00011766,MFCD00151209 |
| InChI-nyckel | CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C |
| IUPAC-namn | [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-phenylmethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;2-hydroxy-2-oxoacetate;oxalic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 927.02 |
| PubChem CID | 2724411 |
| Formel vikt | 927.03g/mol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Malachite Green oxalate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P273-Undvik utsläpp till miljön.