Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Malakitgrönt oxalat, ren biologisk fläck med hög renhet
Produktkod. 10503211 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10503211 25 g Glasflaska 25g
10503401 100 g Glasflaska 100g
10573971 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10503211 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 229780250
Request Bulk or Custom Format
Malachite Green oxalate, C52H54N4O12, CAS Number-2437-29-8, C.I. 42000, Basic Green 4, 500g, 0.9 to 1.15, 13, 745, 219-441-7, 927.03, Pure, Danger | CAS: 2437-29-8 | C52H54N4O12 | 927.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2437-29-8
Molekylformel C52H54N4O12
Molekylvikt (g/mol) 927.02
MDL-nummer MFCD00011766,MFCD00151209
InChI-nyckel CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Synonym Basic Green 4, C.I. 42000
PubChem CID 2724411
IUPAC-namn [4-[[4-(dimetylamino)fenyl]-fenylmetyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimetylazanium;2-hydroxi-2-oxoacetat;oxalsyra
LEDER OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Abs. 1650 to 1950 (at lambda max.)
Kemiskt namn eller material Malachite Green oxalate
Smältpunkt 164.0°C
Absorptionsförhållande 0.9 to 1.15
Beilstein 13, 745
Merck Index 15, 5763
Löslighetsinformation Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, methanol, amyl alcohol
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 620 to 625nm (in 50:50 IMS:water)
Formel vikt 927.03
Förlust vid torkning 10% max. (105°C)
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Klart
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller med metallglans
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Malachite Green oxalate
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Mention de danger
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Conseils de prudence
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.