Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Malachite Green Oxalate Salt |
| CAS | 2437-29-8 |
| Molekylformel | C52H54N4O12 |
| MDL-nummer | MFCD00011766,MFCD00151209 |
| Synonym | Basic Green 4 |
| InChI-nyckel | CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C |
| IUPAC-namn | bis(bis[4-(dimetylamino)fenyl](fenyl)metylium)oxalsyradiväteoxalat |
| Molekylvikt (g/mol) | 927.02 |
| PubChem CID | 2724411 |
| Visa mer |