Läs mer
Malachite Green Oxalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Malachite green oxalate salt |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C23H25N2.3C2H2O4/c2*1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3*3-1(4)2(5)6/h2*5-17H,1-4H3;3*(H,3,4)(H,5,6)/q2*+1;;;/p-2 |
| Formel vikt | 926.3738 |