Läs mer
MedChemExpress Malantide
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.56% |
| CAS | 86555-35-3 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekylvikt (g/mol) | 1633.89 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |