Läs mer
Malaoxon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Malaoxon |
| CAS | 1634-78-2 |
| Molekylformel | C10 H19 O7 P S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Malaoxon |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19O7PS/c1-5-16-9(11)7-8(10(12)17-6-2)19-18(13,14-3)15-4/h8H,5-7H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC(SP(=O)(OC)OC)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-dimethoxyphosphorylsulfanylbutanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.29 |
| Formel vikt | 314.0589 |