Learn More
Brand™ Räknekammare, Malassez-mönster, BLAUBRAND™ , Dubbelt avgörande
Product Code. 10523281 Shop All Brand Products
Click to view available options
Kvantitet:
1 Varje
Unit Size:
Varje
Product Code. 10523281
Brand: Brand™ 719005
Only null left
Add to basket
Add to basket
BLAUBRAND™ kvalitet. Enastående mätprecision. 100% certifierad kvalitet.
  • Tillverkad enligt DIN 12 847, inklusive 2 hemacytometer täckglas.
  • Linjen är rektangulär och täcker en yta på 5 mm 2 .
  • De stora rektanglarna mäter 0,25 x 0,20 = 0,05 mm 2 .
  • De är var och en uppdelad i 20 minirutor med en yta på 0,0025 mm 2 .
  • Denna kammare används vanligtvis för att räkna celler i cerebro-spinalvätskan eller för att räkna nematoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Räkneenhet
Kvantitet 1 Varje
Djup (metriskt) 0.2mm
För användning med (applikation) Räkna celler i cerebro-spinalvätskan, eller nematoder.