missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Malathion Alpha-Monoacid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Malathion alpha-Monoacid |
| CAS | 1190-29-0 |
| Molekylformel | C8H15O6PS2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioic Acid 4-Ethyl Ester, Malathion alpha-Monocarboxylic Acid, O,O-Dimethyl S-(1-carboxy-2-carbethoxy)ethyl Phosphorodithioate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15O6PS2/c1-4-14-7(9)5-6(8(10)11)17-15(16,12-2)13-3/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11) |
| LEDER | CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-4-ethoxy-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.3 |
| Formel vikt | 302.0048 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?