Läs mer
Malathion beta-Monoacid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Malathion beta-Monoacid |
| CAS | 1642-51-9 |
| Molekylformel | C8 H15 O6 P S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioic Acid 1-Ethyl Ester, Malathion β-Monocarboxylic Acid, O,O-Dimethyl S-(1-Carbethoxy-2-carboxy)ethyl Phosphorodithioate, S-[2-Carboxy-1-(ethoxycarbonyl)ethyl]O,O-di-methyl Phosphorodithioate, Malathion Monoacid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15O6PS2/c1-4-14-8(11)6(5-7(9)10)17-15(16,12-2)13-3/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| LEDER | CCOC(=O)C(CC(=O)O)SP(=S)(OC)OC |
| IUPAC-namn | 3-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-4-ethoxy-4-oxo-butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.3 |
| Formel vikt | 302.0048 |