Läs mer
Malathion-d7 (dimethyl-d6; 3-d1), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Malathion D7 (dimethyl D6,3-D1) |
| CAS | 352438-94-9 |
| Molekylformel | C10 2H7 H12 O6 P S2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Butanedioic-d acid, 3-[[di(methoxy-d3)phosphinothioyl]thio]-, diethyl ester (9 CI), Malathion D7 (dimethyl D6,3-D1) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i3D3,4D3,7 D |
| LEDER | [2 H]C(C(SP(=S)(OC([2 H])([2 H])[2 H])OC([2 H])([2 H])[2 H])C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-[bis(trideuteriomethoxy)phosphinothioylsulfanyl]-3-deuteriobutanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.4 |
| Formel vikt | 337.08 g/mol |
| Visa mer |