missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Malathion (Diethyl-d10), TRC

Produktkod. 30482621
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482621 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30482621 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM1110031MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Malathion D10 (diethyl D10)
CAS 347841-48-9
Molekylformel C10 2H10 H9 O6 P S2
Kvantitet 1 mg
Synonym Malathion (diethyl-D10), 1,4-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) 2-[(dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioate, 2-[(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]-,1,4-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)butanedioic Acid Ester
InChI formel InChI=1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) 2-dimethoxyphosphinothioylsulfanylbutanedioate
Molekylvikt (g/mol) 340.42
Formel vikt 340.0988
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.