missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Malaxinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Malaxinic Acid |
| CAS | 23179-40-0 |
| Molekylformel | C18 H24 O8 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O8/c1-9(2)3-4-10-7-11(17(23)24)5-6-12(10)25-18-16(22)15(21)14(20)13(8-19)26-18/h3,5-7,13-16,18-22H,4,8H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,15?,16-,18-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=CCc1cc(ccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)C(=O)O)C |
| IUPAC-namn | 3-(3-methylbut-2-enyl)-4-[(2S,3R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.378 |
| Formel vikt | 368.147 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?