Läs mer
Value Plastics Luer hane med integrerad låsring till 200 Series Barb
Produktkod. 30053386 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/8 tum
3/16 tum
3/32 tum.
5/32 tum.
Material:
Nylon
Polykarbonat
Polypropen
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Material
30053386 1/8 tum Nylon
30053606 3/32 tum. Nylon
30053313 1/16 tum. Nylon
30053251 3/16 tum Polypropen
30053139 1/16 tum. Polykarbonat
30054036 1/8 tum Polypropen
30053588 5/32 tum. Polykarbonat
30053124 3/32 tum. Polypropen
30053144 1/8 tum Polykarbonat
30053460 3/16 tum Polykarbonat
30053779 1/16 tum. Polypropen
30053050 3/32 tum. Polykarbonat
30053359 5/32 tum. Polypropen
30053180 5/32 tum. Nylon
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 30053386 Leverantör Value Plastics Leverantörsnummer 5012026
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Luer avsmalnande som är konstruerade för att mötas ISO 594-1 och 594-2 standarder
Roterande lås minimerar vridning och veckning av slangar under positionering. Avsmalnande kontätningar är pålitliga och okomplicerade. Underlätta engångskonfigurationer som minimerar stilleståndstiden
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Icke-DEHP; Icke-ftalat; RoHS
Diameter (engelska) Inre 1/8 tum
Material Nylon
Inlopp Hane Luer x Hose Barb
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.