Läs mer
Value Plastics Luer hane med integrerad låsring till 400 Series Barb
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
Roterande lås minimerar vridning och veckning av slangar under positionering. Avsmalnande kontätningar är pålitliga och okomplicerade. Underlätta engångskonfigurationer som minimerar stilleståndstiden
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Icke-DEHP; Icke-ftalat; RoHS; FDA |
| Diameter (engelska) Inre | 1/16 tum. |
| Material | Polykarbonat |
| Inlopp | Hane Luer x Hose Barb |
Testa alltid applikationen för att verifiera prestandan för sammankopplingen.