Läs mer
Value Plastics Luer inbyggd låsring för han-luer-gänga
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Material (tätning):
Nylon
Polypropen
Beskrivning
Luerkopplingar möjliggör en enkel men säker vridlåsanslutning. Enkel övergång från en luer-han- till hon-luer-koppling. Idealisk för allmänna laboratorie- och engångsapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP |
| Inlopp | Luer inbyggd låsring hane, luer hongänga |
| Material (tätning) | Polypropen |
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.