Läs mer
Beschreibung
Luerkopplingar möjliggör en enkel men säker vridlåsanslutning. Enkel övergång från en luer-han- till hon-luer-koppling. Idealisk för allmänna laboratorie- och engångsapplikationer
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | Icke-DEHP; Icke-ftalat; RoHS |
| Inlopp | Luer inbyggd låsring hane, luer hongänga |
| Material (tätning) | Nylon |
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?