Läs mer
Hamilton™ Han Luer Lock / gängad kontakt (1/8 - NPT )
Description
Specifikationsblad
- Anslutning 1– Luer Lock hane
- Anslutning 2– Hane 1/8 NPT
- ID– 1,5 mm
Specifications
Specifications
| Typ | Luer Lock hane |