Läs mer
Thermo Scientific™ Luer-LOK primingsprutor för hanar
Produktkod. 10137854 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Produkttyp:
GC Autosampler Primer-spruta, Luer-Lok
GC Autosampler spruta
Gastät GC Autosampler spruta, Luer-Lok
Gastät GC Autosampler-spruta, Luer-Lok
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10137854
Brand: Thermo Scientific™ 365ML551
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ Luer-LOK primersprutor för hanar erbjuder enkla, exakta och reproducerbara manuella injektioner.
Thermo Scientific™ Luer-LOK primersprutor för hanar erbjuder enkla, exakta och reproducerbara manuella injektioner.
  • Square tip to prevent damage to the injector
  • Wide range of volumes
  • Precision made from borosilicate glass and stainless steel
  • Robust design and easy-to-read markings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Gastät GC Autosampler-spruta, Luer-Lok
Volym (metrisk) 5 ml
För användning med (utrustning) Gas Chromatography Systems
Ersättningsnål 365RNL22
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.