Läs mer
Thermo Scientific™ Luer-LOK primingsprutor för hanar
Produktkod. 10524655 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Produkttyp:
GC Autosampler priming Spruta, Luer-Lok
GC Autosampler spruta
Gastät GC Autosampler spruta, Luer-Lok
Gastät GC Autosampler-spruta, Luer-Lok
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Produkttyp unitSize
10524655 1 ml Gastät GC Autosampler spruta, Luer-Lok Varje
13436886 10 ml GC Autosampler spruta Varje
10409254 2,5 ml Gastät GC Autosampler-spruta, Luer-Lok Varje
10137854 5 ml Gastät GC Autosampler-spruta, Luer-Lok Varje
10585995 10 ml Gastät GC Autosampler-spruta, Luer-Lok Varje
10409444 25 ml Gastät GC Autosampler-spruta, Luer-Lok Varje
10351305 50 ml GC Autosampler priming Spruta, Luer-Lok Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10524655 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365KL531
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Luer-LOK primersprutor för hanar erbjuder enkla, exakta och reproducerbara manuella injektioner.
Thermo Scientific™ Luer-LOK primersprutor för hanar erbjuder enkla, exakta och reproducerbara manuella injektioner.
  • Fyrkantig spets för att förhindra skador på injektorn
  • Brett utbud av volymer
  • Precision tillverkad av borosilikatglas och rostfritt stål
  • Robust design och lättlästa markeringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gastät GC Autosampler spruta, Luer-Lok
Volym (metrisk) 1 ml
För användning med (utrustning) Gaskromatografisystem
Ersättningsnål 365RNL22
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.