Läs mer
Thermo Scientific™ Luer-LOK primingsprutor för hanar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Luer-LOK primersprutor för hanar erbjuder enkla, exakta och reproducerbara manuella injektioner.
- Square tip to prevent damage to the injector
- Wide range of volumes
- Precision made from borosilicate glass and stainless steel
- Robust design and easy-to-read markings
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Gastät GC Autosampler-spruta, Luer-Lok |
| Volym (metrisk) | 10 ml |
| För användning med (utrustning) | Gas Chromatography Systems |
| Ersättningsnål | 365RNL22 |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.