Läs mer
Thermo Scientific™ Luer-LOK primingsprutor för hanar
Produktkod. 13436886 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Produkttyp:
GC Autosampler priming Spruta, Luer-Lok
GC Autosampler spruta
Gastät GC Autosampler spruta, Luer-Lok
Gastät GC Autosampler-spruta, Luer-Lok
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Produkttyp Förpackningsstorlek
13436886 10 ml GC Autosampler spruta Varje
10524655 1 ml Gastät GC Autosampler spruta, Luer-Lok Varje
10409254 2,5 ml Gastät GC Autosampler-spruta, Luer-Lok Varje
10137854 5 ml Gastät GC Autosampler-spruta, Luer-Lok Varje
10585995 10 ml Gastät GC Autosampler-spruta, Luer-Lok Varje
10409444 25 ml Gastät GC Autosampler-spruta, Luer-Lok Varje
10351305 50 ml GC Autosampler priming Spruta, Luer-Lok Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 13436886 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365N2721
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-02-2027
Thermo Scientific™ Luer-LOK primersprutor för hanar erbjuder enkla, exakta och reproducerbara manuella injektioner.
Thermo Scientific™ Luer-LOK primersprutor för hanar erbjuder enkla, exakta och reproducerbara manuella injektioner.
  • Fyrkantig spets för att förhindra skador på injektorn
  • Brett utbud av volymer
  • Precision tillverkad av borosilikatglas och rostfritt stål
  • Robust design och lättlästa markeringar
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Beskrivning 10 mL FN GT LC, 19 G, 57 mm
    Nålmätare 19 G
    Längd (metrisk) 57 mm
    Produkttyp GC Autosampler spruta
    Kvantitet Ea.
    Volym (metrisk) 10 ml
    Längd (metrisk) nål 57 mm
    Nålpunktstil LC
    För användning med (utrustning) TriPlus RSH Autosampler
    PTFE tippad kolv Ja
    Begränsad garantiperiod:
    Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
    Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
    Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.