Läs mer
Thermo Scientific™ Luer-LOK primingsprutor för hanar
Produktkod. p-4525932 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Produkttyp:
GC Autosampler Primer-spruta, Luer-Lok
GC Autosampler spruta
Gastät GC Autosampler spruta, Luer-Lok
Gastät GC Autosampler-spruta, Luer-Lok
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10524655
Brand: Thermo Scientific™ 365KL531
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Luer-LOK primersprutor för hanar erbjuder enkla, exakta och reproducerbara manuella injektioner.
Thermo Scientific™ Luer-LOK primersprutor för hanar erbjuder enkla, exakta och reproducerbara manuella injektioner.
  • Fyrkantig spets för att förhindra skador på injektorn
  • Brett utbud av volymer
  • Precision tillverkad av borosilikatglas och rostfritt stål
  • Robust design och lättlästa markeringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Gastät GC Autosampler spruta, Luer-Lok
Volym (metrisk) 1 ml
För användning med (utrustning) Gaskromatografisystem
Ersättningsnål 365RNL22
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.