Beskrivning
Snabb och enkel montering och demontering utan behov av verktyg. Hullingförsedda åsar ger säkert grepp på insidan av flexibla slangar. Slip luer-kopplingar möjliggör en enkel men säker anslutning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP |
| Diameter (engelska) Inre | 1/16 tum. |
| Inlopp | Hane Luer Slip, Hose Barb |
| Material (tätning) | Polypropen |