Beskrivning
Snabb och enkel montering och demontering utan behov av verktyg. Gängdesign ger en säker stängning som —förhindrar kontaminering. Överensstämmer med ISO-594-1 och ISO 594-2 standarder
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | Icke-DEHP; Icke-ftalat; RoHS; FDA |
| Inlopp | Luer hane, luer hontråd |
| Material (tätning) | Polykarbonat |