Läs mer
Buerkle™ Snabbkopplingar, NW 6,4 mm, hananslutningar, slangnipplar med slangmunstycken
Produktkod. 15531464 Handla allt Bürkle Produkter
Slangstorlek:
9,5 mm dia. x 42 mm
Produktkod. 15531464
Brand: Buerkle™ 87711160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabbkopplingar, NW 6,4 mm, Hananslutningar, Slangnipplar med slangmunstycken för snabb och säker anslutning för vätskor, gaser, tryckluft och vakuum.
  • Snabbkopplingar är idealiska vid anslutning och åtskiljning av slangar, maskiner, apparater, behållare etc.
  • För en snabb och säker anslutning
  • För vätskor, gaser, tryckluft och vakuum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material POM
Total längd (metrisk) 42 mm
För användning med 9,5 mm slang
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 9,5 mm dia. x 42 mm
Vikt (metrisk) 0.055 kg
Inkluderar Ventil
Färg Vitt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C