Läs mer
Idex Hangängade muttrar
Produktkod. 12977589
Change view
För användning med (utrustning):
1/16 tum ytterdiameter Slangar
1/32 tum eller 1/16 tum. OD-slang
1/8 tum ytterdiameter Slangar
Längd (engelska):
0,4 tum
0,87 tum.
Material:
PEEK
Rostfritt stål
Bredd (engelska):
0,25 tum
0,365 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Längd (engelska) Material Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
12977589 1/32 tum eller 1/16 tum. OD-slang 0,87 tum. PEEK 0,365 tum. Paket med 10
13070950 1/16 tum ytterdiameter Slangar 0,4 tum Rostfritt stål 0,25 tum Paket med 10
12917629 1/8 tum ytterdiameter Slangar 0,87 tum. PEEK 0,365 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12977589 Leverantör Idex Leverantörsnummer 0201373
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kombinera med Super Flangeless™ hylsa för en högtryckshållande planbottenmontering
  • Eliminerar slangvridning som kan lossa anslutningar
  • Motståndskraftig mot att lossna genom vibrationer
Specifications
Typ Super Flangeless Mutter
Färg Naturlig
Diameter (engelska) Utsida 0,0625 tum.
Längd (engelska) 0,87 tum.
Bredd (engelska) 0,365 tum.
För användning med (utrustning) 1/32 tum eller 1/16 tum. OD-slang
Material PEEK