Läs mer
Idex Hangängade muttrar
För användning med (utrustning):
1/16 tum ytterdiameter Slangar
1/32 tum eller 1/16 tum. OD-slang
1/8 tum ytterdiameter Slangar
Längd (engelska):
0,4 tum
0,87 tum.
Material:
PEEK
Rostfritt stål
Bredd (engelska):
0,25 tum
0,365 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Kombinera med Super Flangeless™ hylsa för en högtryckshållande planbottenmontering
- Eliminates tubing twist that can loosen connections
- Resistant to loosening through vibration
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Nut |
| Diameter (engelska) Utsida | 0.0625 in. |
| Längd (engelska) | 0,4 tum |
| Bredd (engelska) | 0,25 tum |
| För användning med (utrustning) | 1/16 tum ytterdiameter Slangar |
| Material | Rostfritt stål |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.