Läs mer
Maleat, 0,2 M buffertlösning, pH 5,5, Thermo Scientific™
Produktkod. 15434509
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434509 500 mL 500ml
15424509 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62049.AP
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3105-55-3
Molekylformel C4H2NaO4
Molekylvikt (g/mol) 137.05
MDL-nummer MFCD00070246
InChI-nyckel VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L
PubChem CID 91658932
LEDER [Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleate buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.2 M
pH 5.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
IUPAC-namn natrium (2Z)-but-2-endioat