Läs mer
Maleat, 0,2 M buffertlösning, pH 5,5, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7042300
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Produktkod. 15424509
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62049.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3105-55-3
Molekylformel C4H2NaO4
Molekylvikt (g/mol) 137.05
MDL-nummer MFCD00070246
InChI-nyckel VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L
PubChem CID 91658932
LEDER [Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleate buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.2 M
pH 5.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
IUPAC-namn natrium;(Z)-4-hydroxi-4-oxobut-2-enoat;trihydrat