Läs mer
Maleat, 0,2 M buffertlösning, pH 6,5, Thermo Scientific™
Produktkod. 15453789
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453789 500 mL 500ml
15443789 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453789 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61156.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 676-46-0
Molekylformel C4H4Na2O5
Molekylvikt (g/mol) 178.051
MDL-nummer MFCD00012466
InChI-nyckel WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 8736
IUPAC-namn dinatrium;2-hydroxibutandioat
LEDER C(C(C(=O)[O-])O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleate buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 6.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL