Läs mer
Maleatlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12962145 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Produktkod. 12962145
Brand: Fisher Chemical A 026 250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
Molekylformel C2H2(COO)22-
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleate
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L
Typ Single-component Standard Solution
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 250 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Maleate - C2H2(COO)22- 1000mg/l in water (A 026)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .